Merck
SY3390161673
Synthonix Corporation
5H-Pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
163.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)4-3-10-6-5(4)8-1-2-9-6/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
JNXHWZHCSSQBRN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7582.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/7582.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)