Merck
SY3371478842
Synthonix Corporation
(R)-Pyrrolidine-3-carboxamide Hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
150.61
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(3R)-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c6-5(8)4-1-2-7-3-4;/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8);1H/t4-;/m1./s1
InChI key
GCPFRHSIYOIWDY-PGMHMLKASA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0296.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)