Merck
SY3371478331
Synthonix Corporation
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
132.16
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-methyl-3H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-5-7-3-2-4-9-8(7)10-6/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
XDHFUUVUHNOJEW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0598.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0598.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)