Merck
SY3371478024
Synthonix Corporation
3-Hydroxy-1-methylazetidine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
123.58
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-methyl-3-azetidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c1-5-2-4(6)3-5;/h4,6H,2-3H2,1H3;1H
InChI key
GYTMWEWMNIDGQA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0109.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0109.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)