Merck
SY3371477847
Synthonix Corporation
Ethyl 3-amino-3-thioxopropanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
147.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-thioxopropanoate
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c1-2-8-5(7)3-4(6)9/h2-3H2,1H3,(H2,6,9)
InChI key
IBHOWDPRDYMIMO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/6802.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6802.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)