Merck
SY3371477703
Synthonix Corporation
Ethyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
165.62
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
ethyl 3-azetidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-6(8)5-3-7-4-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
RZQFZRLGHCCPGG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0677.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0677.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)