Merck
SY3371476616
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
217.45
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-1-4(8)3-10-6(5)2-9/h1,3H
InChI 密鑰
AAGYWTCZOUXEDH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5196.html
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5196.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)