Merck
SY3371476560
Synthonix Corporation
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
183.05
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-bromo-1,1-dimethoxypropane
Inchi Code
1S/C5H11BrO2/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
HFTQXLCZRCQAAX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
92%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/4889.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4889.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)