Merck
Z777307
Supelco
Zenix®-C SEC-80 (3 μm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol bonding phase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Zenix®-C SEC-80 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 80 Å, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L59
產品線
Zenix®
特點
endcapped: no
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Sepax 233080-4630
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
30 cm × 4.6 mm
基質
spherical silica particle platform
基質活性組
diol bonding phase
粒徑
3 μm
孔徑
80 Å pore size
工作pH值範圍
2.5-7.5
分離技術
size exclusion (SEC)
法律資訊
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)