Merck
Z777293
Antibodix® WCX-NP (5 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Antibodix® WCX-NP5弱阳离子交换柱, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
材料
stainless steel
產品線
Antibodix®
製造商/商標名
Sepax 602NP5-4615
包裝
1 ea of
參數
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
基質
polymeric
基質活性組
weak cation exchange phase
粒徑
5 μm
孔徑
non-porous
工作pH值範圍
2.0-12.0
分離技術
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Antibodix色谱柱中的无孔聚(苯乙烯二乙烯基苯)颗粒被亲水性聚合物层屏蔽,该层包含弱(WCX)阳离子交换基团网络。Antibodix色谱柱可用于通过盐或pH梯度对单克隆抗体的电荷变体进行可重现分析。
Antibodix用户手册
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持