product name
Proteomix® WCX-NP3 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
材料
stainless steel
產品線
Proteomix®
製造商/商標名
Sepax 402NP3-4605
包裝
1 ea of
參數
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
5 cm × 4.6 mm
基質
spherical PS-DVB
polymeric
基質活性組
weak cation exchange phase
粒徑
3 μm
孔徑
non-porous
工作pH值範圍
2.0-12.0
分離技術
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Proteomix User Manual
法律資訊
相关内容
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门