产品名称
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L59
產品線
Zenix®
分子量
5,000-1,250,000
製造商/商標名
Sepax 213300-4630
包裝
1 ea of
參數
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
30 cm × 4.6 mm
雜質
<10 ppm metals
基質
spherical silica
fully porous particle
基質活性組
hydrophilic polymer phase
粒徑
3 μm
孔徑
300 Å
工作pH值
2.0-8.5
分離技術
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Zenix User Manual
法律資訊
應用
抗體
商品
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.
相关内容
Informative article on size exclusion chromatography columns for biomolecule separations. Using columns packed with sub-2 μm particles provides significant gains in efficiency over SEC columns packed with larger particles.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持