主要文件
Z227277
适用于分体式手紧接头的密封垫圈
Single-taper, for use with Z227269, pkg of 5 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
材料
PEEK
包裝
pkg of 5 ea
相容性
for use with Z227269
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)