主要文件
Z226963
Si Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Spherisorb® Si Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L3
產品線
Spherisorb®
包裝
pkg of 4 ea
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 4.6 mm
基質活性組
silica phase
粒徑
5 μm
相容性
for use with 3.0 to 4.6 mm column
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Spherisorb is a registered trademark of Waters
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)