主要文件
Z226149
Nucleosil® Si HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L3
產品線
Nucleosil®
製造商/商標名
Nucleosil®
參數
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
基質
silica
基質活性組
silica phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)