Key Documents
SU860178
Supelco
短螺纹瓶盖,9mm 螺纹,带衬垫
别名:
短螺纹瓶盖,9mm 螺纹,带衬垫
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
beige silicone
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE/silicone septum (with slit)
特點
Ultrabond
硬度
45 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 1 × 100 ea (SU860178)
存貨情形
not available in USA
厚度
1.3 mm
接頭
for 9 mm short thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)