主要文件
SU860121
Supelco
带 PTFE/硅胶隔垫的钳口密封盖
Ultra-clean, blue aluminum (with 5.5 mm center hole), diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, red PTFE/white silicone
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
NACRES:
NB.11
物料
blue aluminum (with 5.5 mm center hole)
red PTFE/white silicone
特点
Ultra-clean
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
存货情况
not available in USA
直径× 厚度
11 mm × 1.3 mm
相容性
for use with 11 mm crimp top
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)