主要文件
SU860117
Supelco
2mL 广口样品瓶的内衬管,6.0mm 内径
volume 0.2 mL, shell style (flat bottom)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
NACRES:
NB.11
物料
clear glass (shell style)
包装
pkg of 1000 ea
存货情况
not available in USA
外径
6 mm
直径× 高度
6 mm × 31 mm
体积
0.2 mL
相容性
for use with 1.5 mL large opening vials
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
内衬管可匹配 12×32mm 广口样品瓶 (6.0mm)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)