主要文件
SU860108
Supelco
用于卡口样品瓶的瓶盖
diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.21
物料
PTFE/red rubber septum
red polyethylene cap (with 6.0 mm hole)
硬度
60 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
存货情况
not available in USA
外径 × 高度 × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
直径× 厚度
11 mm × 1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)