主要文件
SU860014
Supelco
带 PTFE/丁基橡胶隔垫的钳口密封盖 (Pharma-Fix)
gold steel seal (magnetic), open center, 8mm opening, seal diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.0 mm × 5 mil, PTFE/butyl rubber septum
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
物料
PTFE/butyl rubber septum
gold steel seal (magnetic)
特点
open center 8mm opening
硬度
50 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
密封垫直径× 总厚度 × PTFE 厚度
20 mm × 3.0 mm × 5 mil
相容性
for use with CPI CombiPAL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)