等級
anhydrous
產品線
univAR™
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825520EM)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)