Merck
SAAR5046800
高锰酸钾
uniLAB
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
KMnO4
CAS号:
分子量:
158.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352312
等级
reagent grade
产品线
uniLAB
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5046800EM)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
适用于非均相氧化。
Chemically pure
For laboratory use only
法律信息
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Brain
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)