主要文件
SAAR4166560
Methyl red
pH indicator
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116100
产品名称
Methyl red,
包装
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4166560CB)
储存温度
2-30°C
应用
Analysed reagent
For laboratory use only
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)