Merck
SAAR191586
硫代硫酸钠 溶液
0.1 N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2S2O3
CAS号:
分子量:
158.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
包裝
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191586LL)
濃度
0.1 N
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)