Merck
SAAR191396
氢氧化钠 溶液
1 N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352316
蒸汽壓力
3 mmHg ( 37 °C)
包裝
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191396LL)
濃度
1 N
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
For laboratory use only
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)