主要文件
SAAR190777
Buffer solution
pH 10.00±0.05 (20 °C±0.1)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
包裝
poly bottle of 1 × 1 L (SAAR190777KN)
pH值
10.00±0.05 (20 °C±0.1)
應用
For laboratory use only
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)