Merck
SAAR1524500
碳酸钙
univAR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CaCO3
CAS号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
reagent grade
产品线
univAR
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1524500EM)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律信息
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)