主要文件
SAAR1461090
Buffer solution
pH 9.00±0.02 (20 °C±0.1)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
包裝
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461090KF)
pH值
9.00±0.02 (20 °C±0.1)
儲存溫度
15-25°C
應用
For laboratory use only
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)