Merck
SAAR1202000
金胺O
别名:
4,4′ -(Imidocarbonyl)双(N,N-二甲基苯胺) 单盐酸盐, 基本黄 2, 金胺 O
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H21N3 · HCl
CAS号:
分子量:
303.83
颜色索引号:
41000
Beilstein:
4030061
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
包装
pkg of 100 g (SAAR1202000DC)
mp
>250 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
InChI key
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
For laboratory use only
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)