Merck
SAAR1021001
乙酸
90%, univAR
别名:
冰乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2H
CAS号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
蒸汽密度
2.07 (vs air)
產品線
univAR
化驗
90%
自燃溫度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
包裝
pkg of 25 L (SAAR1021001ME)
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)