主要文件
Q100F
Sartobind®膜吸附器
matrix Q-type exchanger
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
描述
Q100
for ion exchange chromatography of biomolecules
特点
reusable
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Sartorius
基质
Q-type exchanger
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
即用型Sartobind膜单元是从高度稀释的溶液中进行简单、超快速蛋白浓缩或从混合物中进行蛋白分离的终极选择。它们具有高结合能力(~1 mg/cm3)、高流速(>100 mL/min.)和极佳的分辨率等特点。
可将这些单元与注射器、蠕动泵或制备型HPLC/FPLC工作站一起使用。这种一次性的5 cm2单元对于快速确定离子交换分离的缓冲条件非常有用 - 只需将具有不同功能的单元进行串联即可。母鲁尔锁入口/公鲁尔锁出口设计。
特点和优势
吸附面积:100cm2
法律信息
Sartobind is a registered trademark of Sartorius AG
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)