Merck
PHL82491
毛蕊异黄酮
phyproof® Reference Substance
别名:
3′,7-二羟基-4′-甲氧基-异黄酮, 3'-羟基芒柄花素, 胞衬蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O5
CAS号:
分子量:
284.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
O=C1C(C(C=C2)=CC(O)=C2OC)=COC3=CC(O)=CC=C13
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-14-5-2-9(6-13(14)19)15-8-12(18)11-4-3-10(17)7-16(11)21-15/h2-8,17,19H,1H3
InChI 密鑰
QAGGICSUEVNSGH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
从中药中分离得到异黄酮和植物雌激素。毛蕊异黄酮诱导 HUVEC 血管生成,促进体内体外雌激素受体阳性细胞增殖。对大鼠胸主动脉也具有血管舒张作用。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)