主要文件
K08971284
Kromasil® C8 高效液相色谱柱
2.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 50 mm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
產品線
Kromasil®
製造商/商標名
Kromasil® KR100-2.5-C8-4.6x50
存貨情形
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
50 mm × 4.6 mm
基質活性組
C8 (octyl) phase
粒徑
2.5 μm
孔徑
100 Å
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)