agency
suitable for USP L11
產品線
Kromasil®
製造商/商標名
Kromasil® ET-5-PhenylHexyl-30X150
存貨情形
available only in USA, Canada and Puerto Rico
標籤範圍
12% Carbon loading
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
150 mm × 30 mm
表面積
330 m2/g
基質活性組
phenylhexyl phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
pH值範圍
2-12
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB