主要文件
K08971191
Kromasil® C18 填料
13 μm particle size, pore size 100 Å, pkg of 2000 g
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
NB.21
產品線
Kromasil®
形狀
solid
包裝
pkg of 2000 g
製造商/商標名
Kromasil® KR100-13-C18-2000GM
存貨情形
available only in USA, Canada and Puerto Rico
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
13 μm
孔徑
100 Å pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)