主要文件
K08971153
Kromasil® C4, Bulk
10 μm particle size, pore size 300 Å, pkg of 1000 g
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
NB.21
产品线
Kromasil®
表单
solid
包装
pkg of 1000 g
制造商/商品名称
Kromasil® KR300-10-C4-1000GM
存货情况
available only in USA, Canada and Puerto Rico
基质活性基团
C4 (butyl) phase
粒径
10 μm
孔径
300 Å pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)