agency
suitable for USP L1
產品線
Kromasil®
製造商/商標名
Kromasil® ET-2.5-C18-2.1X100
存貨情形
available only in USA, Canada and Puerto Rico
標籤範圍
14% Carbon loading
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
100 mm × 2.1 mm
表面積
330 m2/g
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
2.5 μm
孔徑
100 Å
pH值範圍
1-12
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持