主要文件
K08670741
Kromasil® C8 高效液相色谱柱
3.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 2.1 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
产品线
Kromasil®
制造商/商品名称
Kromasil® KR100-3.5-C8-2.1X150
存货情况
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
150 mm × 2.1 mm
基质活性基团
C8 (octyl) phase
粒径
3.5 μm
孔径
100 Å
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)