Agency
suitable for USP L26
产品线
Kromasil®
制造商/商品名称
Kromasil® KR100-10-C4-4.6X150
存货情况
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
150 mm × 4.6 mm
基质活性基团
C4 (butyl) phase
粒径
10 μm
孔径
100 Å
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB