agency
suitable for USP L1
產品線
Kromasil®
製造商/商標名
Kromasil® KR100-10-C18-21.2X150
存貨情形
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
150 mm × 21.2 mm
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
10 μm
孔徑
100 Å
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB