主要文件
IP336LMPSF
Polysulfide in light mineral oil, IP 336
Calibration Set F
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
组分
Kit contains: LMPS140, LMPS150, LMPS160, LMPS170, LMPS180, LMPS190, LMPS200. 100 mL ea
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)