主要文件
G005754
LC/MS Analysis of Melamine and Metformin on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water; [B] acetonitrile; (5:95, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 551 psi (38 bar)
column temp.: 25 °C
detector: ESI(+), SIR, m/z 127, 130
injection: 2 μL
sample: 1 mg/L
适用性
application for HPLC
应用
food and beverages
法律信息
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Melamine
    1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
标准
产品编号
说明
价格
流动相组分
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)