主要文件
G005708
LC/MS Analysis of Melamine and Hydrolysis Products on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+), full scan
injection: 2 μL
sample: 1 mg/L in mobile phase
适用性
application for HPLC
应用
food and beverages
法律信息
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Melamine
    Ammelide
    Atrazine-desethyl-desisopropyl-2-hydroxy
标准
产品编号
说明
价格
流动相组分
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)