主要文件
G005467
HPLC Analysis of Flurbiprofen Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; [C] trifluoroacetic acid (95:5:0.1, A:B:C)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: 1 g/L in methanol
适用性
application for HPLC
应用
pharmaceutical (small molecule)
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Flurbiprofen, cyclooxygenase inhibitor
标准
产品编号
说明
价格
流动相组分
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)