主要文件
G004720
HPLC Analysis of Fipronil Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: Astec (R,R) P-CAP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (31024AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 235 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
适用性
application for HPLC
应用
chemicals and industrial polymers
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
说明
    Fipronil, PESTANAL®, analytical standard
标准
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)