主要文件
G004683
LC/MS Analysis of Ancymidol Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate, pH 6.0; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: MS (m/z = 257)
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
适用性
application for HPLC
应用
agriculture
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Ancymidol
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)