主要文件
G004554
HPLC Analysis of Pipecolic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (50:50, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 1 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
适用性
application for HPLC
应用
clinical
life science and biopharma
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
说明
    Pipecolinic acid, 98%
标准
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)