主要文件
ES5704
ChromegaChiral Chiral CC4, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
物料
stainless steel column
质量水平
产品线
ChromegaChiral
制造商/商品名称
ES Industries 122151-CC4
包装
1 ea of
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
10 cm × 2.1 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
4-chloro-3-methylphenylcarbamate to cellulose phase
粒径
3 μm
孔径
1000 Å pore size
工作pH值
2-8
分离技术
chiral
supercritical fluid (SFC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)