ES5493
stainless steel column
100
ChromegaChiral™
ES Industries 157251-CCJ
1 ea of
HPLC: suitable
25 cm × 10 mm
fully porous particle
cellulose 4-methylbenzoate phase
5 μm
1000 Å pore size
2-8
chiralsupercritical fluid (SFC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。