主要文件
D2622LMPSA
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set A
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
质量水平
表单
liquid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
组分
Kit contains: Blank, LMPS010, LMPS020, LMPS050, LMPS060, LMPS080, LMPS100, LMPS110; 100 mL ea.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)